Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
60 °C
solubility
2000 g/L
bulk density
870 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[As](=O)([O-])(C)C.[Na+]
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| solubility 2000 g/L | solubility water: 200 mg/mL | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade - |
| mp 60 °C | mp - | mp - | mp - |
| pH 9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH 8.0-9.0 | pH 5.1-7.4 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6131-99-3