Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 332,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3Cl2N3NaO3 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.98
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
220-767-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
550-1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
252 °C (decomposition)
solubility
236.8 g/L
density
1.97 g/cm3 at 25 °C
bulk density
980 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(C1=O)Cl.O.O
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 98,0 %
Identität (Raman-Spektrum): entspricht
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
Trocknungsverlust (105 °C): 9,0–16,0 %
Identität (Raman-Spektrum): entspricht
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
Trocknungsverlust (105 °C): 9,0–16,0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlorisocyanursäure-Natriumsalz-Dihydrat
Signalwort
Danger
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gefahrencodes
supp_hazards
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?