Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 311,00 |
Über diesen Artikel
microbiology
reg. compliance
according to FDA IDF-FIL
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 5 kg
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (30 °C, 36.1 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
36.1 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-30°C
suitability
Listeria spp.
General description
Application
Analysis Note
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,1–7,5
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): 10–100
Koloniezahl (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≥ 1E+04 KBE/mL
Koloniezahl (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)): ≥ 1E+04 KBE/mL
Koloniezahl (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≥ 1E+04 KBE/mL
Koloniezahl (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): ≥ 1E+04 KBE/mL
Koloniezahl (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≤ 1000 KBE/mL
Inkubation: 24 Std.; 30 °C; aerob.
Other Notes
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| suitability Listeria spp. | suitability Listeria spp. (spp.) | suitability Listeria Spp. | suitability enterobacteriaceae |
| form granular | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form granular | form granular |
| manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility non-sterile |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1105495000 | 04022536514383 |
| 1105490500 | 04022536514376 |