1.09628
GranuCult® Buffered Listeria Enrichment Broth (base)
pkg of 500 g, FDA (BAM), for Listeria spp.
Synonym(e):
Listeria Enrichment Broth, Listeria Selective Broth
About This Item
Empfohlene Produkte
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA (BAM)
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.1-7.5 (25 °C in H2O)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Listeria spp. (spp.)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7.1 - 7.5
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)):
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)):
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)):
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)):
Koloniezahl (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)): ≥ 1E+08 CFU/ml
Koloniezahl (Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)): ≥ 1E+08 CFU/ml
Koloniezahl (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): ≥ 1E+08 CFU/ml
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): kein Wachstum
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): entspricht
Bebrütung 48 h bei 30 °C
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3