Fortfahren mit
1.05394
Granucult® MOSSEL-Enterobacteriaceae-Anreicherungsbouillon
GranuCult® prime, according to ISO 21528, granular, for enterobacteriaceae, pkg of 500 g, pkg of 5 kg
Synonym(e):
EE-Bouillon, MOSSEL-Enterobacteriaceae-Anreicherungsbouillon, Enterobacteriaceae-Anreicherungsbouillon, MOSSEL Enterobacteriaceae-Anreicherungsbouillon, Enterobacteriaceae-Anreicherungsbouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.750,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
according to ISO 21528
Ph:
7.3 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
enterobacteriaceae
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 290,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
according to ISO 21528
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
45 g/L
bulk density
630 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
enterobacteriaceae
General description
GranuCult® MOSSEL-Enterobacteriaceae-Anreicherungsbouillon ist für die selektive Anreicherung von Enterobacteriaceae vorgesehen. Die unerwünschte begleitende Bakterienflora wird durch Brilliantgrün und Ochsengalle gehemmt. Glucose begünstigt das Wachstum aller Enterobacteriaceae, und die hohe Pufferkapazität des Kulturmediums hindert die gebildete Säure am Abtöten der Kultur. Glucose ist die Hauptenergiequelle und unterstützt das schnelle Wachstum aller Enterobacteriaceae, während die enzymatische Verdauung von tierischem Gewebe Stickstoff, Vitamine und Aminosäuren bereitstellt.
Application
GranuCult® MOSSEL-Enterobacteriaceae-Anreicherungsbouillon ist für die selektive Anreicherung von Enterobacteriaceae aus Nahrungs- und Futtermitteln und anderen Substanzen vorgesehen.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): grün
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Wachstumsprüfung gemäß der aktuellen Ausgabe des DIN EN ISO 11133.
Mischinokulum von E. coli bzw. Salmonella und E. faecalis
Zusätzlich Einzelkultur von E. faecalis
Nachweis auf VRBD-Agar bzw. Trypticase-Soja-Agar
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Wachstum auf VRBD-Agar (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): >10 Kolonien
Wachstum auf VRBD-Agar (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): >10 Kolonien
Wachstum auf VRBD-Agar (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): >10 Kolonien
Wachstum auf VRBD-Agar (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): >10 Kolonien
Wachstum auf Trypticase-Soja-Agar (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): Vollständige Hemmung
Wachstum auf Trypticase-Soja-Agar (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): Vollständige Hemmung
Kolonien (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): pinke bis rote Kolonien mit oder ohne Fällungshof
Kolonien (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): pinke bis rote Kolonien mit oder ohne Fällungshof
Kolonien (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): pinke bis rote Kolonien mit oder ohne Fällungshof
Kolonien (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): pinke bis rote Kolonien mit oder ohne Fällungshof
Inkubation:
EE-Bouillon: 24 ± 2 Stunden bei 37 ± 1 °C aerob
Nachweis auf VRBD-Agar bzw. Trypticase-Soja-Agar: 24 ± 3 Stunden bei 37 ± 1 °C aerob
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.462191.468151.46463
suitability
enterobacteriaceae
suitability
enterobacteriaceae
suitability
selective for enterobacteriaceae
suitability
Enterobacter spp., nonselective for
form
granular
form
liquid
form
liquid
form
liquid
agency
according to ISO 21528
agency
EP, USP
agency
EP, JP, USP
agency
EP 2.6.1, USP
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105394500004022536064062
105394050004022536064031