Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 285,00 | |
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.980,00 |
Über diesen Artikel
microbiology
pathogen testing
Quality Segment
agency
APHA, according to USDA-FSIS
form
granular
packaging
pack of 5 kg, pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 54.4 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
54.4 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
for use with UVM II supplement (1.04039)
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria Spp.
General description
Application
Analysis Note
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 10.000
Inokulum auf Referenzmedium (Bacillus subtilis ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 10.000
Wachstum (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): >10 Kolonien auf ALOA-Medium, blaugrün mit getrübtem Hof
Wachstum (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): >10 Kolonien auf ALOA-Medium, blaugrün mit getrübtem Hof
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): <100 Kolonien auf TSA
Wachstum (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): <100 Kolonien auf TSA
Mischinokulum von Listeria und S. aureus
Zusätzlich Monokulturen von S. aureus und B. cereus
Nachweis auf ALOA-Medium bzw. Trypton-Soja-Agar
Inkubation: 20–26 Stunden bei 30 ± 2 °C, aerob
Nachweis auf ALOA-Medium: 44 ± 4 Std. bei 37 ± 1 °C
Nachweis auf Trypton-Soja-Agar: 24 ± 3 Stunden bei 37 ± 1 °C
Other Notes
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| agency APHA, according to USDA-FSIS | agency according to USDA-FSIS | agency - | agency - |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename EcoCult® | manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename GranuCult® plus |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability Listeria Spp. | suitability Listeria spp. (spp.) | suitability Listeria spp. (spp.) | suitability Listeria spp. |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Protokolle
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1108240500 | 04022536127910 |
| 1108245000 | 04022536686417 |