Fortfahren mit
1.10426
Chromocult® Coliform-Agar
ChromoCult®, according to ISO 9308, EPA, AOAC®, granular, for coliforms, for Escherichia coli, pack of 500 g
Synonym(e):
Coliformen-Agar, Chromogenes E. coli-Agar, Chromogenes Coliform-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 854,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
ChromoCult®
Agency:
AOAC®, EPA, according to ISO 9308
Ph:
6.6-7.0 (25 °C, 26.5 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli, coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 854,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
AOAC®, EPA, according to ISO 9308
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 26.5 g/L in H2O)
solubility
26.5 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with E.coli / Coliform Selective-Supplement (1.00898)
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Chromocult® Coliform-Agar ist ein granuliertes, weniger selektives und chromogenes Differential-Kulturmedium zur mikrobiologischen Analyse von Lebensmitteln und Wasser. Dieses Medium spart Zeit, weil es die gleichzeitige Detektion, Differenzierung und Auszählung von E. coli und coliformen Bakterien in Trinkwasser und Lebensmittelmatrizen (verarbeitete Lebensmittel) innerhalb von 24 Stunden ermöglicht. Dieses Agar ist das einzige chromogene Kulturmedium, das bei der Erstellung der neuen ISO 9308-1-Version (2014) zur Validierung verwendet wurde. Das Medium enthält Tergitol 7 als Inhibitor von grampositiven Bakterien ohne Auswirkungen auf das Wachstum der coliformen/E. coli-Zielbakterien. Chromocult® Coliform-Agar ist daher das ideale Medium für den Nachweis von coliformen/E. coli-Bakterien in Trinkwasser und industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Es vereinfacht und beschleunigt Ihre Prozesse.
Application
Chromocult® Coliform-Agar wird zum gleichzeitigen Nachweis von coliformen Bakterien und E. coli in Trinkwasser, desinfiziertem Schwimmbadwasser, in Kläranlagen aufbereitetem Wasser und Proben verarbeiteter Lebensmittel verwendet.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): schwach getrübt bis trüb
Aussehen (Farbe): gelblich bis gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,6 - 7,0
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Version von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inokulum auf Referenzmedium (Enterobacter aerogenes ATCC 13048):
Inokulum auf Referenzmedium (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)):
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Koloniezahl (Enterobacter aerogenes ATCC 13048):
Koloniezahl (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)):
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): ≥ 70 %
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): partielle Hemmung
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): kein Grenzwert
Kolonien (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dunkelblau bis violett
Kolonien (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): dunkelblau bis violett
Kolonien (Enterobacter aerogenes ATCC 13048 (WDCM 00175)): pink bis rot
Kolonien (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): pink bis rot
Kolonien (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): farblos
Inkubation: 21 ± 3 Stunden bei 36 ± 2 °C
Eine Wiederfindungsrate von 70% entspricht einem Produktivitätswert von 0,7.
Die angegebenen Koloniezahlen sind das Ergebnis einer Dreifachbestimmung.
Referenzmedien: Trypton-Soja-Agar
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.008501.467581.20596
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
agency
AOAC®, according to ISO 9308, EPA
agency
-
agency
ISO 9308
agency
GB (4789), according to ISO 22964
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ReadyPlate
manufacturer/tradename
ChromoCult®
form
granular
form
granular
form
plate (ready-to-use)
form
granular
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Verwandter Inhalt
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Sauberes Trinkwasser ist für die Produktion von Lebensmitteln und Getränken unerlässlich. In diesem Artikel wird ein Überblick über die chemische und mikrobiologische Prüfung von Trinkwasser in Bezug auf Qualität und Sicherheit gegeben.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110426050004022536124612
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Wie wird der Agar aus dem Pulver hergestellt. Muss autoklaviert werden?
    1 answer
    1. Preparation instructions are as follow:
      Dissolve 26.5 g in 1 liter of purified water. Heat in boiling water and agitate frequently until completely dissolved. Do not autoclave, do not overheat!
      Cool the medium to 45 - 50 °C and pour plates. According to EN ISO 9308-1 dispense in Petri dishes to a depth of at least 4 mm (approximately 18 ml in a 90 mm plate).
      For using by poured plate method cool the medium to 44 - 47 °C in a water bath before use (see EN ISO 11133).
      The prepared medium is slightly turbid to turbid and yellowish. The pH value at 25 °C is in the range of 6.6-7.0
      There should be no visible moisture on the plates before use. When moisture is present, the plates should be dried for the minimum time required to remove visible moisture, following the procedure as described by EN ISO 11133.
      Preparation and addition of optional Cefsulodin solution (US-EPA approved method): Dissolve 5 mg of Cefsulodin in 2 ml of purified water and sterilize by membrane filtration (0.2 μm nominal pore size). Aseptically add the solution (2 ml per 500 ml of medium) to 500 ml of liquefied medium (45 - 50 °C). Pour plates as described above.
      Helpful?
  2. What precautions do you need to take to produce chromocult Coliformes agar, since it cannot be overheated or autoclaved? What are the recommendations? Sterile water? Sterile glassware?
    1 answer
    1. Ideally, a boiling hot water bath would be best. However, you may also use a hot plate with a magnetic stirrer to prepare the medium. Using a magnetic stir bar, thoroughly mix the powdered media with purified water until no clumps are visible. Use a container larger than the volume being prepared (for example - 1L Erlinmeyer flask to prepare 500 mL media). Heat media to 100°C, which will be the boiling temperature. Boiling will melt the agar, but bubbling will occur. Closely monitor to prevent boiling over. Media is sufficiently heated when the appearance transitions from cloudy/hazy to transparent. Allow media to cool to 45 - 50°C and pour aseptically onto plates. For larger volumes, the media can be dispensed by using a peristaltic pump, Sterile plates, utensils, and/or tubing may be used during the preparation and filling process.