Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Level
agency
ISO 9308
form
plate (ready-to-use)
shelf life
9 mo.
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
ReadyPlate™
packaging
pkg of (150 x 55mm Plates and 150 membranes)
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
ReadyPlate™ CCA-Platten mit 55 mm Durchmesser, die ein selektives und differenzierendes chromogenes Kulturmedium bieten. Sie sind ein Standardmedium für Wasseruntersuchungen zum gleichzeitigen Nachweis und Zählen von coliformen Bakterien und E. coli. durch Kombination von zwei chromogenen Substraten. Die Wechselwirkung der ausgewählten Peptone, Pyruvat, Sorbit und Phosphatpuffer fördert das schnelle Koloniewachstum, selbst bei subletal verletzten coliformen Bakterien. Das Wachstum der grampositiven Bakterien sowie bestimmter gramnegativer Bakterien wird durch das Vorhandensein von Tergitol™ 7, das keine negativen Auswirkungen auf das Wachstum von coliformen Bakterien hat, gehemmt. E. coli spaltet sowohl Salmon-GAL als auch X-Glucuronid, sodass positive Kolonien eine dunkelblaue bis violette Farbe annehmen. Diese können leicht von anderen coliformen Kolonien, die eine rosarote bis rote Farbe haben, unterschieden werden.
EZ-Pak-Filter sind gebrauchsfertige sterile Filter, die aus einer weißen 0,45-μm-Zellulosemischestermembran (MCE) mit Netzaufdruck und einem Durchmesser von 50 mm gefertigt sind. Diese Filter haben eine hohe Rückgewinnungsrate.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form plate (ready-to-use) | form granular | form granular | form plate (ready-to-use) |
| agency ISO 9308 | agency - | agency AOAC®, EPA, according to ISO 9308 | agency - |
| suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Pseudomonas aeruginosa |
| application(s) filtration | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) filtration |
| manufacturer/tradename ReadyPlate™ | manufacturer/tradename ChromoCult® | manufacturer/tradename ChromoCult® | manufacturer/tradename ReadyPlate™ |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Artikel
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Verwandter Inhalt
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Sauberes Trinkwasser ist für die Produktion von Lebensmitteln und Getränken unerlässlich. In diesem Artikel wird ein Überblick über die chemische und mikrobiologische Prüfung von Trinkwasser in Bezug auf Qualität und Sicherheit gegeben.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1467580150 | 04054839166105 |