Fortfahren mit
1.00850
Chromocult® Coliform-Agar ES
suitable for microbiology
Synonym(e):
Coliformen-Agar, Coliform-Agar ES, CCA ES
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 815,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
ChromoCult®
Ph:
6.8-7.2 (25 °C, 34.6 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli, coliforms
Application(s):
food and beverages, microbiology
€ 815,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
granular
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2 (25 °C, 34.6 g/L in H2O)
solubility
34.6 g/L
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Chromocult® Coliform-Agar ES ist ein selektives und chromogenes Differential-Kulturmedium zur Analyse von Lebensmitteln und Tierfutter in Mikrobiologielabors. Der modifizierte Chromocult® Coliform-Agar mit verbesserter Selektivität ermöglicht den gleichzeitigen Nachweis von coliformen Bakterien und E. coli in Proben mit hoher bakterieller Keimbelastung. Eine Kombination aus geeigneten Peptonen und der Pufferung mit MOPS regt ein schnelles Wachstum coliformer Bakterien und eine optimale Transformation der chromogenen Substrate an. Die Gallensalze und -propionate hemmen das Wachstum grampositiver und gramnegativer begleitender Flora. Der gleichzeitige Nachweis von gesamtcoliformen Bakterien und E. coli wird durch eine Kombination aus zwei chromogenen Substraten erreicht. Das Substrat Salmon-β-D-GAL wird durch die für coliforme Bakterien charakteristische β-D-Galactosidase gespalten, was zu einer lachsfarbenen bis roten Färbung der coliformen Kolonien führt. Das Substrat X-β-D-Glucuronid wird durch die für E. coli charakteristische β-D-Glucuronidase gespalten, was für eine Blaufärbung positiver Kolonien sorgt. Bei der Spaltung von Salmon-β-D-GAL sowie X-β-D-Glucuronid durch E. coli werden die Kolonien dunkelviolett und können leicht von den anderen, lachsfarbenen coliformen Bakterien unterschieden werden.
Application
Chromocult® Coliform-Agar ist ein selektiver Agar, der gleichzeitig für den Nachweis und die Koloniezahl der gesamtcoliformen Bakterien und E. coli in Lebensmitteln geeignet ist. Dieses Medium ermöglicht den Nachweis, die Differenzierung und die Auszählung von E. coli und coliformen Bakterien aus Lebensmittelmatrizen innerhalb von 24 Stunden, darunter rohes Hackfleisch vom Rind und Huhn sowie Rohmilch.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
pH-Wert (25 °C): 6,8–7,2
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Citrobacter freundii ATCC 8090): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)):
Wachstum (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): gehemmt
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): gehemmt
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): gehemmt
Wachstum (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): gehemmt
Koloniefarbe (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): blau
Koloniefarbe (Citrobacter freundii ATCC 8090): pink-rot
Koloniefarbe (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): pink-rot
Inkubation: 24 Std.; 35 °C; aerob
Referenz: Trypton-Soja-Agar;
Gehemmte Stämme, mit Dreiösenausstrich geprüft
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.104261.467581.20596
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ReadyPlate
manufacturer/tradename
ChromoCult®
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
form
granular
form
granular
form
plate (ready-to-use)
form
granular
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable