Fortfahren mit
1.20596
ChromoCult® chromogenes CronobacterIsolationsagar
ChromoCult®, according to ISO 22964, GB (4789), granular, for Cronobacter spp., pkg of 500 g
Synonym(e):
CCI-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.070,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
ChromoCult®
Agency:
GB (4789), according to ISO 22964
Form:
granular
Suitability:
Cronobacter spp. (spp.)
Application(s):
environmental
food and beverages
microbiology
€ 1.070,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
GB (4789), according to ISO 22964
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
ChromoCult®
storage condition
protect from light (both UV light and Sunlight)
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
General description
ChromoCult® chromogenes Cronobacter-Isolationsagar ist ein chromogenes Medium mit der chromogenen Verbindung 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-α-D-glucopyranosid, einem Substrat für den Nachweis von α-Glucosidase. Das Enzym kommt in allen Cronobacter spp. vor. Die Bakterien erscheinen als blaue bis blaugrün gefärbte Kolonien auf dem Medium. Das Medium ist moderat nahrhaft und selektiv, wodurch nach einer Voranreicherung und selektiven Anreicherung ein gutes Wachstum für Cronobacter gewährleistet wird. Natriumdesoxycholat hemmt das Wachstum der begleitenden grampositiven Flora. Natriumthiosulfat und Ammonium(III)citrat unterstützen die Differenzierung von Cronobacter von Hydrogensulfid-erzeugenden Enterobacteriaceae. Natriumchlorid erhält das osmotische Gleichgewicht des Mediums, während Agar das Erstarrungsmittel ist.
Application
ChromoCult® chromogenes Cronobacter-Isolationsagar eignet sich für die selektive Isolation von Cronobacter spp. aus Lebensmittelprodukten und Zutaten, die für den Konsum durch Menschen und Tiere vorgesehen sind sowie aus Umweltproben im Bereich der Lebensmittelerzeugung.
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.008501.104261.20597
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
form
granular
form
granular
form
granular
form
medium granules
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
GranuCult®
agency
GB (4789), according to ISO 22964
agency
-
agency
AOAC®, EPA, according to ISO 9308
agency
according to ISO 22964
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
Artikel
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Global Trade Item Number
SKUGTIN
120596050004054839228971