Fortfahren mit
1.09724
Piperidin
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Piperidin, Hexahydropyridin, Pentamethylenimin, Azacyclohexan, Azinan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.15
UNSPSC Code:
12191504
EC Index Number:
203-813-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
106 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
34 hPa ( 20 °C)
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
34 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
320 °C
potency
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-10.3 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Fe (Iron), ≤0.0001% Heavy metals (as Pb), ≤0.20% Picoline (GC), ≤0.3% Water (Karl Fischer), ≤0.30% Pyridine (GC)
non-volatile residue (NVR)
≤0.01%
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.77 cSt(20 °C)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-10.8 °C
transition temp
flash point 16 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.0001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Vorgaben der ACS, des Abschnitts „Reagenzien“ des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.22299104094W290820
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
grade
reagent grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
FG, Halal, Kosher
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
impurities
≤0.0001% Fe (Iron), ≤0.20% Picoline (GC), ≤0.30% Pyridine (GC), ≤0.0001% Heavy metals (as Pb), ≤0.3% Water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
impurities
-
bp
106 °C/1013 hPa
bp
106 °C/1013 hPa
bp
106 °C (lit.)
bp
106 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperidin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109724050004022536117966