Fortfahren mit
104094
Piperidin
99%, ReagentPlus®
Synonym(e):
Hexahydropyridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-813-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102438
Assay:
99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Piperidin, ReagentPlus®, 99%
Quality Segment
vapor density
2.94 (vs air), 3 (vs air)
vapor pressure
23 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: miscible(lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Piperidin kann durch die von Nickel katalysierte Hydrierung von Pyridin oder die von Kobalt katalysierte Hydrogenolyse von Tetrahydrofurylamin hergestellt werden. Es bildet Addukte mit α,β,γ,δ-tetraphenylporphyrin-Eisen(II) und Protoporphyrin-Eisen(II). Die Mößbauer-Spektren dieser Addukte wurden evaluiert. Es bildet das Gerüst verschiedener Alkaloide. Seine chemische Reaktivität wurde besprochen.
Application
Piperidin kann als Schutz- und strukturlenkendes Mittel bei der Postsynthese von MCM(Mobil Composition of Matter)-49-Zeolithen verwendet werden.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5712618.22299411027
assay
99%
assay
≥99.5%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5%
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
bp
106 °C
bp
106 °C/1013 hPa
bp
106 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperidin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf