Fortfahren mit
8.22299
Piperidin
for synthesis
Synonym(e):
Piperidin, Hexahydropyridin, Pentamethylenimin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2026vonDarmstadt
€ 34,20
500 mL
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2026vonDarmstadt
€ 124,00
2.5 L
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2026vonDarmstadt
€ 311,00
170 kg
Voraussichtliches Versanddatum03. Juni 2026vonDarmstadt
€ 5.900,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.15
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-813-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
106 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
34 hPa ( 20 °C)
€ 34,20
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2026Details
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
34 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
320 °C
potency
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-10.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.77 cSt(20 °C)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-10.8 °C
transition temp
flash point 16 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Piperidin ist ein heterocyclisches Amin mit einem sechsgliedrigen Ring, der fünf Methylenbrücken (-CH2-) und eine Aminbrücke enthält (-NH-). Zahlreiche Alkaloide, Arzneimittel und Agrochemikalien sowie synthetische und biologische Zwischenprodukte enthalten die Piperidingruppe. Die kommerziellen Anwendungen von Piperidin umfassen: Lösungsmittel für Härtungsmittel und Epoxidharze. Bei der organischen Synthese dient es als Zwischenprodukt.
Application
Piperidin wird wie folgt verwendet:
  • Als organisches strukturbestimmendes Element bei der Synthese der Vorstufe von Titanborosilikat.
  • Als Stammlösung mit NMP (1-Methyl-2-pyrrolidinon) zur Entschützung der Fmoc-Gruppe Zur Herstellung von N-methylierten cyclischen Peptiden.[1]
Features and Benefits
Piperidin ist basischer als Pyridin und auch ein guter Nukleophil.
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,861–0,863
Wasser (K. F.): ≤ 0,50 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5712617604680645
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
biotech. grade
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥98.0% (GC), 98.0-102.0% (T)
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
expl. lim.
1.5-10.3 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
vapor pressure
34 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
23 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
23 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperidin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of expanded titanosilicate MWW-related materials from a pure silica precursor
Moliner M and Corma A
Chemistry of Materials, 24(22), 4371-4375 (2012)
Heterocyclic chemistry
Sainsbury M
Royal Society of Chemistry, 8 (2001)
Jayanta Chatterjee et al.
Nature protocols, 7(3), 432-444 (2012-02-11)
This protocol presents a detailed description of the synthesis of N-methylated cyclic peptides. N-methylation is a powerful technique to modulate the physicochemical properties of peptides by introducing one or more methyl groups into the peptidic amide bonds. Together with peptide
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822299917004027269564254
822299050104027269151102
822299010004022536488257
822299902304027269058067
822299250004022536488271
822299050004022536488264
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf