Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 192,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Cyanid-Test, photometric, 0.0020-0.500 mg/L (CN-)
usage
sufficient for 100 tests
Quality Segment
specific analyte(s)
cyanide
measuring range
0.0020-0.500 mg/L (CN-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Barbituric acid, pyridine-carboxylic acid)
storage temp.
15-25°C
General description
Die Methode entspricht DIN 38405-13 und ist analog zu ISO 6703, EPA 335.2, APHA 4500-CN- E und ASTM D2036-09 D.
Dieser Spectroquant® Cyanid-Reagenzientest ermöglicht die genaue Quantifizierung von freiem und leicht freisetzbarem Cyanid in wässrigen Lösungen.
Angewandtes Verfahren: Cyanid-Ionen reagieren mit einem Chlorierungsmittel, um Chlorcyan zu bilden. In einer Folgereaktion mit 1,3-Dimethylbarbitursäure in Gegenwart von Pyridin wird ein violetter Farbstoff gebildet (König-Reaktion), der photometrisch bestimmt wird. (Gilt nur für freie Cyanide. Proben mit leicht freisetzbaren Cyaniden müssen mittels Verdau zersetzt werden).
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) cyanide | specific analyte(s) cyanide | specific analyte(s) cyanide | specific analyte(s) cyanide |
| detection method photometric (Barbituric acid, pyridine-carboxylic acid) | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| measuring range 0.0020-0.500 mg/L (CN-) | measuring range - | measuring range - | measuring range 0.03-0.7 mg/L (CN-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A | compatibility - | compatibility for use with MCOLORTEST | compatibility for use with MQUANT® |
| application(s) disposal drainage water | application(s) electroplating | application(s) - | application(s) - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
hcodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Artikel
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1097010001 | 04022536638645 |