Fortfahren mit
1.10044
Cyanide Test Strips, colorimetric
greener alternative
CN⁻ 10-30 mg/L, MQuant®
Synonym(e):
Chemische Cyanid-Teststreifen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 89,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cyanid-Test, colorimetric, CN- 10-30 mg/L, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
cyanide
reaction suitability
reaction type: Koenigs-Knorr Reaction
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CN- measuring range
10-30 mg/L
application(s)
electroplating
wastewater
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Methode: Kolorimetrisch, mit Teststreifen und Reagenz, 1 – 3 – 10 – 30 mg/l (CN-), MQuant®
Der MQuant®-Cyanidtest enthält Teststreifen und alle erforderlichen zusätzlichen Reagenzien. Der Test eignet sich für die Überwachung von Cyanid-Ionen im Abwasser von Galvanisierungseinrichtungen. Es werden nur leicht dissoziierbare Cyanide erfasst. Cyanidionen reagieren mit einem Chlorierungsmittel zu Chlorcyan, das wiederum in Gegenwart von Pyridin mit 1,3-Dimethylbarbitursäure zu einem violetten Farbstoff reagiert (König-Reaktion). Zur semiquantitativen Messung der Cyanid-Konzentration wird die Reaktionszone des Teststreifens mit den Felder einer Farbskala visuell verglichen. Die Teststreifen eignen sich ideal zum kostengünstigen und schnellen Vortesten einer Probe, damit die Cyanid-Konzentration und ein möglicher Verdünnungsfaktor noch vor einer quantitativen Methode wie einem Spectroquant® Test abgeschätzt werden können.
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen. Es wurden folgende Verbesserungen durchgeführt:
  • Verringerung der Teststreifenbreite
  • Recyceltes Aluminiumröhrchen
  • Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Other Notes
Ersetzt: 10044-1; 10044
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.100121.100061.10002
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
cyanide
specific analyte(s)
chromate
specific analyte(s)
nickel
specific analyte(s)
cobalt
reaction suitability
reaction type: Koenigs-Knorr Reaction
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110044000104022536121093
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What does "Min shelf life" mean for this product?
    1 answer
    1. The term "Minimum shelf life" (MSL) denotes the period following the date of analysis during which the product meets the respective specifications. MSL is determined through careful analysis of samples under well-documented conditions in accordance with extensive product knowledge. Typically, "Minimum Shelf Life" can be found on the Certificate of Analysis and/or the labels.