1.14798
Cyanide Test Kit, colorimetric
0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/l CN⁻ MQuant®
Synonym(e):
Cyanide Visual Test Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Cyanid-Test, Method: colorimetric with color-disk comparator 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/l CN⁻ MColortest®
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
cyanide
CN- measuring range
0.03 -5 mg/L
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
- Grundwasser und Oberflächenwasser
- Trinkwasser und Mineralwasser
- Wasser aus der Aquakultur
- Galvanisierungsbäder und Tauchlösungen, Galvanisierungsabwasser
- Nutzwasser
- Abwasser und Sickerwasser
Methode
Cyanid-Ionen reagieren mit einem Chlorierungsmittel und bilden Chlorcyan, das wiederum mit 1,3-Dimethylbarbitursäure in Gegenwart von Pyridin reagiert, wodurch ein violetter Farbstoff gebildet wird (König-Reaktion). Die Cyanidkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern der Farbscheibe gemessen werden. Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden.
Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18457, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lange verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.