Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 189,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Cyanid-Test, colorimetric, 0.03-0.7 mg/L (CN-), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
cyanide
Quality Segment
measuring range
0.03-0.7 mg/L (CN-)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Der MQuant®-Cyanidtest (vormals MColortest®) misst Cyanidionen in:
Methode
Cyanid-Ionen reagieren mit einem Chlorierungsmittel und bilden Chlorcyan, das wiederum mit 1,3-Dimethylbarbitursäure in Gegenwart von Pyridin reagiert, wodurch ein violetter Farbstoff gebildet wird (König-Reaktion). Die Cyanidkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern der Farbkarte gemessen werden. Die einzigartige Brillanz des Drucks und die feine Farbskaleneinteilung ermöglichen präzise Analysen selbst am unteren Ende des Konzentrationsbereichs.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18457, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
- Grundwasser und Oberflächenwasser
- Trinkwasser und Mineralwasser
- Wasser aus der Aquakultur
- Nutzwasser
- Abwasser und Sickerwasser
- Galvanisierungswasser
Methode
Cyanid-Ionen reagieren mit einem Chlorierungsmittel und bilden Chlorcyan, das wiederum mit 1,3-Dimethylbarbitursäure in Gegenwart von Pyridin reagiert, wodurch ein violetter Farbstoff gebildet wird (König-Reaktion). Die Cyanidkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern der Farbkarte gemessen werden. Die einzigartige Brillanz des Drucks und die feine Farbskaleneinteilung ermöglichen präzise Analysen selbst am unteren Ende des Konzentrationsbereichs.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18457, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Verfahren: kalorimetrisch mit Farbkarte und Komparatorblock mit kurzen Teströhrchen 0,03 - 0,06 - 0,10 - 0,15 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,7 mg/l CN⁻MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanid-Test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?