Fortfahren mit
1.09249
Mayers Hämalaunlösung
for microscopy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,60
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 243,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116121
€ 77,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Mayers′ Hämalaun-Lösung für die Mikroskopie wird in der Hämatoxylin-Eosin-Färbung (H&E-Färbung) eingesetzt, die am häufigsten verwendete histologische Färbungstechnik. Die Kernfärbung wird durch den Gebrauch von gebrauchsfertigen Färbelösungen erreicht, zum Beispiel Mayers Hämalaun-Lösung oder Hämatoxylin-Lösung, die nach Gil III (Produktenummer 1.05174) modifiziert wurde. Diese Lösungen müssen vor Gebrauch nicht filtriert werden und der Farbstoff wird auf kontrollierte Weise oxidiert, was zu zuverlässigen Ergebnissen führt und eine hervorragende Differenzierung der gefärbten Strukturen ermöglicht. Gegenfärben von z. B. Proteinen, Kollagen, Keratin, interzellulären Substanzen kann mit alkoholischer (Produktnummer 1.02439) oder wässriger (Produktnummer 1.09844) Eosin Y-Lösung 0,5 % durchgeführt werden.
Die 500-ml-Flasche reicht für 1500 Färbungen. Dieses Produkt ist als IVD registriert und CE-zertifiziert und kann für die klinische Diagnostik eingesetzt werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Analysis Note
Eignung für die Mikroskopie (Gewebeschnitt): entspricht
Zellkerne: dunkelblau bis dunkelviolett
Zytoplasma: rosa bis rot
Interzellularsubstanzen: rosa bis rot
Erythrozyten: gelb bis orange
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.014241.013831.09204
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Informationen zur wichtigen Bedeutung der Färbung biologischer Gewebe für die Forschung und klinische Pathologie unter Anwendung von Standardfärbungen und spezieller Färbemittel und Farbstoffe.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109249050004022536112411
109249100004022536720104
109249250004022536112435
109249102204022536707426