This product is prepared as a concentrate. Please see the link below to the Data Sheet for the dilution instructions:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/412/029/101424ug-ms.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
composition
C.I. 45380, 0.5 g/L , C.I. 52015, 0.7 g/L , contains CH3OH
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
bp
65 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 12 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
Erythrozyten: rosa bis bräunlich
Zellkerne: violett
Eosinophile Granula: rot-braun
Neutrophile Granula: hellviolett
Lymphozytenzytoplasma: blau
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| suitability suitable for microscopy | suitability - | suitability suitable for microscopy | suitability - |
| form liquid | form solid | form liquid | form liquid |
| application(s) clinical testing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| composition C.I. 45380, 0.5 g/L , contains CH3OH , C.I. 52015, 0.7 g/L | composition - | composition C.I. 45380, 2.4 g/L , C.I. 52015 + Azure, 4.1 g/L , contains CH3OH | composition - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Verwandter Inhalt
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Informationen über die klinische Untersuchung von Blut, blutbildenden Organen und Blutkrankheiten, einschließlich deren Behandlung und Prävention, sowie über Farbstoffe und Färbemittel für die Hämatologie.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1014240100 | 04022536020761 |
| 1014241000 | 04022536719931 |
| 1014249025 | 04022536020860 |
| 1014240500 | 04022536020808 |
| 1014241022 | 04022536707334 |
| 1014242500 | 04022536020846 |
-
should this be used neat or diluted with methanol and/or buffered water