Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
420 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7-8 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 9.7 °C (Methanol)
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Die Eosin-Methylenblaulösung nach Wright ist ein CE-zertifiziertes IVD-Produkt. 500 mL sind ausreichend zur Färbung von bis zu 1000 Präparaten in Hellendahl-Küvetten. Weitere Informationen können der Gebrauchsanweisung entnommen werden. Sie kann von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Analysis Note
Erythrozyten: rosa bis bräunlich
Zellkerne: blauviolett
Eosinophile Granula: rot bis rotbraun
Neutrophile Granula: hellviolett
Lymphozytenzytoplasma: blau
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) clinical testing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| form liquid | form solid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH 7-8 (20 °C in H2O) | pH 6.0-7.0 | pH - | pH 6.1-7.0 (20 °C in H2O, undiluted) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup - Methanol
flash_point_c
9.7 °C - closed cup - Methanol
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Verwandter Inhalt
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Informationen über die klinische Untersuchung von Blut, blutbildenden Organen und Blutkrankheiten, einschließlich deren Behandlung und Prävention, sowie über Farbstoffe und Färbemittel für die Hämatologie.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1013830107 | 04054839116681 |
| 1013832500 | 04022536020013 |
| 1013830500 | 04022536019970 |
| 1013830100 | 04022536019949 |
| 1013831022 | 04022536707327 |
| 1013839180 | 04022536020020 |
| 1013839025 | 04027269233495 |
| 1013830507 | 04054839115882 |