Fortfahren mit
1.09204
Giemsas Azur-Eosin-Methylenblaulösung
for microscopy, suitable for microscopy
Giemsa′s azur eosin methylene blue solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
41116130
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
455 °C
composition
C.I. 45380, 2.4 g/L , C.I. 52015 + Azure, 4.1 g/L , contains CH3OH
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.1-7.0 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
>65 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 18 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Giemsas Azur-Eosin-Methylenblaulösung für die Mikroskopie kann für die Färbung von Blut- und Knochenmarkausstrichen, Paraffinschnitten und klinisch-zytologischen Proben eingesetzt werden. Die Giemsa-Färbung gehört zu den Standardverfahren in der Histologie und zeigt verschiedene Zellen mit ihren morphologischen Eigenschaften besser als die HE-Färbung. In hämatologischen Anwendungen wird die Giemsa-Färbung häufig in Kombination mit anderen Färbungslösung eingesetzt, z. B. mit May-Grünwald-Lösung für die übersichtliche Pappenheim (MGG)-Färbung. Diese gebrauchsfertige Lösung färbt Zellkerne in der Regel rot, basierend auf der molekularen Wechselwirkung zwischen dem Eosin Y-Farbstoff und einem Azur B-DNA-Komplex. Beide Farbstoffe verbinden sich zu einem Eosin Y-Azur B-DNA-Komplex und die Intensität der resultierenden Färbung ist vom Gehalt von Azur B und dem Verhältnis von Azur B: Eosin Y abhängig. Ferner kann die resultierende Färbung in Abhängigkeit des Einflusses der Fixierung, Färbungsdauer, des pH-Werts der Lösung oder der Puffersubstanzen variieren. In der Histologie und klinisch-zytologischen Anwendungen wird die Giemsa-Färbung ohne zusätzliche Färbungen als erweiterte übersichtliche Färbungsmethode eingesetzt. In diesem Verfahren wird die Farbe der verschiedenen Zellkomponenten durch eine Vorbehandlung des Probenmaterials beeinflusst. Hier erscheinen chromatinhaltige Strukturen (z. B. Zellkerne) in verschiedenen Blautönen, während die acidophilen Komponenten in einer Reihe von Rottönen erscheinen. Die 500-ml-Flasche reicht für 3500–5000 Färbungen. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Kennzeichnung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Application
Für die Mikroskopie. Für die Färbung von Blut- und Knochenmarkausstrichen, Paraffinschnitten und klinisch-zytologischen Proben
Analysis Note
Mit dem Link „Gebrauchsanweisung“ im Dokumentenabschnitt können Sie die Färbungsergebnisse anzeigen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.014241.092031.01383
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
composition
C.I. 45380, 2.4 g/L , contains CH3OH , C.I. 52015 + Azure, 4.1 g/L
composition
C.I. 45380, 0.5 g/L , C.I. 52015, 0.7 g/L , contains CH3OH
composition
-
composition
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
64.4 °F
flash_point_c
18 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can product 1092040500 be used as a malarial stain? The specified pH range for this product is 6.0 - 8.2 (H₂O, 20 °C) (undiluted). How can the pH be adjusted to 7.2?
    1 answer
    1. Product 109204 does not have specific claims for staining malarial parasites. The Instructions For Use mention staining Helicobacter pylori, but not malaria, as the product is approved for In Vitro Diagnostic Use. The Giemsa solution 109204 is an unbuffered solution. The instructions advise using buffers at pH 6.4, 6.8, or 7.2, depending on customer preference. The resulting colors obtained with the Giemsa solution largely depend on its pH.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Germany
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Great staining
    Staining was consistently good and as crisp as expected.
    Translate with Google
    Helpful?