Fortfahren mit
1.08600
Wasserstoffperoxid
35%
Synonym(e):
Wasserstoffperoxid -Lösung, Perhydrol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,80
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,50
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 297,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
UNSPSC Code:
12352304
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
€ 29,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
form
liquid
concentration
35%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Application
Wasserstoffperoxid wird aufgrund seiner wirksamen und breitgefächerten antimikrobiellen Wirkungen häufig als Konservierungsmittel in pharmazeutischen Formulierungen eingesetzt.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0859718304386790-M
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
concentration
35%
concentration
30%
concentration
-
concentration
-
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
-
application(s)
cell analysis
pH
2-4 (20 °C in H2O)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
2-4 (20 °C)
mp
-24 °C
mp
-26 °C
mp
-
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasserstoffperoxid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6484-52-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108600250004022536106700
108600100004022536106687
108600902504022536106724
108600920004022536905242