Fortfahren mit
18304
Wasserstoffperoxid -Lösung
greener alternative
34.5-36.5%
Synonym(e):
H2O2, Hydrogen Peroxide (H2O2)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,50
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
Assay:
34.5-36.5%
€ 47,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
Quality Segment
assay
34.5-36.5%
shelf life
Shelf life is limited.
contains
stabilizer
reaction suitability
reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.02% free acid (as H2SO4), ≤0.05% non-volatile matter, ≤0.002% heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.03%
solubility
diethyl ether: soluble, petroleum ether: insoluble, water: soluble
density
1.130 g/cm3
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
Wasserstoffperoxid wird bei der Immunzytochemie für eNOS verwendet.[1] Darüber hinaus wird es für die Farbentwicklung beim Nachweis von Anti-Prothrombin- und Anti-beta2-Glykoprotein I-Antikörpern eingesetzt.[2] Es wird auch als Zusatz in Hanks gepufferter Kochsalzlösung zur Beurteilung der funktionalen Aktivität von Myeloperoxidase verwendet.[3]
Biochem/physiol Actions
Wasserstoffperoxid (H2O2) ist ein starkes Oxidationsmittel, das über einen apoptotischen Signalweg den neuronalen Zelltod in kultivierten kortikalen Neuronen induziert.[4] Der durch Wasserstoffperoxid geförderte oxidative Burst ist ein wichtiger Pflanzenschutzmechanismus bei unverträglichen Wechselwirkungen. In transgenen Reis injiziertes Wasserstoffperoxid induziert den Zelltod und sorgt für eine erhöhte Resistenz gegenüber bakteriellen und Pilzerregern.[5]
Other Notes
Die Artikelnummer 18304-4X5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 18304-5L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Die Artikelnummer 18304-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 18304-1L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Disclaimer
Dunkel lagern
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to the US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, the European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR), and others.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
516813H1009H3410
assay
34.5-36.5%
assay
48-52% H2O2 basis (by KMnO4, titration)
assay
29.0-32.0% (titration)
assay
≤32%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
diethyl ether: soluble, water: soluble, petroleum ether: insoluble
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.130 g/cm3
density
1.197 g/mL at 20 °C
density
1.110 g/cm3
density
1.11 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasserstoffperoxid -Lösung
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is the percentage concentration displayed w/w% or w/v%?
    1 answer
    1. The concentration is expressed as w/w%.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf