Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 36,00 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 70,90 |
25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 406,00 |
950 L |
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
concentration
30%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration 30% | concentration 35% | concentration 30 % (w/w) in H2O | concentration 30 wt. % in H2O |
| application(s) liquid formulation | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) general analytical | application(s) - |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency - | agency - | agency USP/NF, meets USP testing specifications |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| density 1.11 g/cm3 at 20 °C | density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density 1.110 g/cm3 | density 1.11 g/mL at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasserstoffperoxid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
not combustible
flash_point_c
not combustible
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6484-52-2
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.