Fortfahren mit
386790-M
Wasserstoffperoxid
Synonym(e):
Wasserstoffperoxid -Lösung, H₂O₂
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,20
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352304
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
Assay:
29-32%
Form:
liquid
€ 76,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4798
assay
29-32%
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
pH
2-4 (20 °C)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.5 ppm, NH4+: ≤5.0 ppm, heavy metals: ≤1.0 ppm
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
General description
Starkes Oxidationsmittel: Induziert Apoptose in kultivierten kortikalen Neuronen der Ratte.
Application
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping.: Diese Forschung untersucht die Verwendung von Kupfer(I)-Liganden zur Bildgebung reaktiver Sauerstoffspezies, einschließlich Wasserstoffperoxid, mittels PET-Bildgebung, was erhebliche Bedeutung für die diagnostische Biochemie haben könnte (Tada et al., 2024).
Physical form
30 % Lösung, stabilisiert.
Other Notes
Whittemore, E.R., et al. 1994. NeuroReport5, 1485.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Korrosiv (L)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.086001.08597H1009
assay
29-32%
assay
-
assay
-
assay
29.0-32.0% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-8°C
pH
2-4 (20 °C)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
pH
-
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.110 g/cm3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasserstoffperoxid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this w/w or w/v?
    1 answer
    1. This solution's concentration is expressed as % weight/weight (w/w).
      Helpful?
  3. Hello, I'm wondering about H2O2 concentration % and evaporation rate if a bottle is left open within a week or two? We're trying to use what has been left in some bottles for a bi test and that question popped up. Thank you for your prompt response.
    1 answer
    1. There is no data available characterizing the evaporation rate of an open bottle of this product.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Quel est la concentration de la solution d'H2O2 (ref : 386790) ?
    1 answer
    1. This product is a 30% Hydrogen Peroxide solution containing a proprietary stabilizer. The H2O2 concentration is lot specific and may range from 29.0% - 32.0%. This information is reported in the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  6. What is the composition of this product?
    1 answer
    1. The composition is proprietary and unable to be disclosed.