Fortfahren mit
1.08297
Xylol (Isomerengemisch)
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Gemischtes Xylol, Lösungsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 394,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12191501
Grade:
ACS reagent
Bp:
136-145 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
8 hPa ( 20 °C)
€ 246,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
8 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
kinematic viscosity
<0.9 cSt(20 °C)
bp
136-145 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
transition temp
flash point 24 °C
solubility
0.175 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
zur Analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Application
Xylene (isomeric mixture) can be used:
  • as a solvent in various analytical techniques, including chromatography and spectroscopy.
  • in the analysis of environmental samples to detect and quantify xylene and its isomers in air, water, and soil.
  • as a solvent for the extraction of organic compounds from complex matrices.
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.000421.019481.08633
Bromine for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01948
Bromine
Xylenes
Supelco
1.08633
Xylenes
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
solubility
0.175 g/L
solubility
-
solubility
35 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-25 °C
mp
-73 °C
mp
-7.3 °C
mp
-47 °C
bp
136-145 °C/1013 hPa
bp
-
bp
58.8 °C/1013 hPa
bp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
75.2 °F
flash_point_c
24 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2 + 108-88-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108297250004027269971342
108297400004027269971359