Fortfahren mit
1.00042
Essigsäureanhydrid
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Essigsäureanhydrid, Acetylacetat, Acetyloxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,80
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 718,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-564-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Form:
liquid
€ 98,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®, OmniSolv®
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
330 °C
potency
630 mg/kg LD50, oral (Rat), 4320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-10.2 % (v/v)
impurities
≤150 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O)
evapn. residue
≤20 ppm
color
clearAPHA: ≤10
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
-73 °C
transition temp
flash point 49 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤2 ppm, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤5 ppm
cation traces
Al: ≤0.5 ppm, B: ≤0.02 ppm, Ba: ≤0.1 ppm, Ca: ≤0.5 ppm, Cd: ≤0.05 ppm, Co: ≤0.02 ppm, Cr: ≤0.05 ppm, Cu: ≤0.02 ppm, Fe: ≤0.1 ppm, Mg: ≤0.1 ppm, Mn: ≤0.02 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.1 ppm, Sn: ≤0.1 ppm, Zn: ≤0.1 ppm, heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
General description
zur Analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Application
  • Insights into the Mechanism of Catalytic Activity of Plasmodium Parasite Malate-Quinone Oxidoreductase: Diese Studie klärt den katalytischen Mechanismus der Malat-Chinon-Oxidoreduktase in Plasmodium-Parasiten auf und enthüllt mögliche Angriffspunkte für Malariamedikamente sowie Einblicke in die Modulation der Enzymaktivität durch Essigsäureanhydrid (Ito et al., 2024).
  • Adsorption simulation of 2,4-D pesticide on novel zinc-based 2-amino-4-(1H-1,2,4-triazole-4-yl)benzoic acid coordination complexes using machine learning approach: In dieser Forschungsarbeit wird eine neuartige Adsorptionsmethode unter Verwendung zinkbasierter Koordinationskomplexe zur Entfernung von Pestiziden vorgestellt, wobei Essigsäureanhydrid eine entscheidende Rolle bei der Synthese dieser Komplexe spielt. Damit wird ein innovativer Ansatz zur Umweltsanierung aufgezeigt (Mansab und Rafique, 2024).
Analysis Note
Reinheit (GC)≥ 98,5 %Identität (IR)entsprichtAussehenklarFarbe≤ 10 HazenChlorid (Cl)≤ 2 ppmSulfat (SO₄)≤ 5 ppmPhosphat (PO₄)≤ 5 ppmSchwermetalle (als Pb)≤ 2 ppmVerhalten gegen SchwefelsäureentsprichtKaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als O)≤ 150 ppmAl (Aluminium)≤ 0,5 ppmB (Bor)≤ 0,02 ppmBa (Barium)≤ 0,1 ppmCa (Calcium)≤ 0,5 ppmCd (Cadmium)≤ 0,05 ppmCo (Cobalt)≤ 0,02 ppmCr (Chrom)≤ 0,05 ppmCu (Kupfer)≤ 0,02 ppmFe (Eisen)≤ 0,1 ppmMg (Magnesium)≤ 0,1 ppmMn (Mangan)≤ 0,02 ppmNi (Nickel)≤ 0,02 ppmPb (Blei)≤ 0,1 ppmSn (Zinn)≤ 0,1 ppmZn (Zink)≤ 0,1 ppmAbdampfrückstand
≤ 20 ppm≤ 20 ppm
Verdunstungszahl: 0,46
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9120433214-M242845
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0%
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
vapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 36 °C), 4 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 36 °C), 4 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 36 °C), 4 mmHg ( 20 °C)
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Essigsäureanhydrid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100042100004022536001135
100042250004022536001159
100042902504022536001173
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers