Fortfahren mit
1.01948
Brom
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Brom
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 228,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 555,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.81
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
231-778-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
liquid
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Coated glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
233 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
solubility
35 g/L
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
InChI key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
General description
zur Analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Application
Brom zur Analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur. CAS-Nr. 7726-95-6, molare Masse 159,81 g/mol.
Analysis Note
Assay≥ 99,5 %Chlorin (Cl)≤ 500 ppmIod (I)≤ 10 ppmSchwermetalle (als Pb)≤ 2 ppmSchwefelverbindungen (als SO4)≤ 5 ppmAl (Aluminium)≤ 0,050 ppmBa (Barium)≤ 0,100 ppmBe (Beryllium)≤ 0,020 ppmBi (Bismuth)≤ 0,100 ppmCa (Calcium)≤ 0,200 ppmCd (Cadmium)≤ 0,050 ppmCo (Cobalt)≤ 0,020 ppmCr (Chrom)≤ 0,050 ppmCu (Kupfer)≤ 0,100 ppmFe (Eisen)≤ 0,500 ppmGe (Germanium)≤ 0,050 ppmK (Kalium)≤ 0,100 ppmLi (Lithium)≤ 0,020 ppmMg (Magnesium)≤ 0,500 ppmMn (Mangan)≤ 0,020 ppmMo (Molybdän)≤ 0,020 ppmNa (Natrium)≤ 0,500 ppmNi (Nickel)≤ 0,020 ppmSr (Strontium)≤ 0,020 ppmTi (Titan)≤ 0,100 ppmTl (Thallium)≤ 0,050 ppmV (Vanadium)≤ 0,050 ppmZn (Zink)≤ 0,100 ppmZr (Zirkonium)≤ 0,100 ppmOrganische BromverbindungenentsprichtNicht-flüchtige Anteile≤ 50 ppmDichte (d 20/20): ca. 3,1 g/cm³
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.201712775761.01945
Brom for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01948
Brom
Brom extra pure
Supelco
1.01945
Brom
solubility
35 g/L
solubility
35 g/L
solubility
-
solubility
35 g/L
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-7.3 °C
mp
-7.3 °C
mp
−7.2 °C (lit.)
mp
-7.3 °C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
density
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brom
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials