Fortfahren mit
1.07624
Pseudomonas-CN-Selektivergänzung
for Pseudomonas spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Pseudomonas CN Selective Agar
Synonym(e):
Pseudomonas-Selektivergänzung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
composition
Cetrimide, 100 mg per vial , Nalidixic acid, 7.5 mg per vial
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
8.2-8.8 (20 °C, 63 g/L in H2O)
solubility
63 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with Pseudomonas CFC/CN agar (base) acc. ISO 13720 and ISO 16266 (1.07620)
storage temp.
2-8°C
suitability
Pseudomonas spp.
General description
Die Pseudomonas CN-Selektivergänzung ist ein Gemisch aus 2 verschiedenen Inhibitoren in lyophilisierter Form. Cetrimid und Nalidixinsäure hemmen die grampositive und gramnegative Begleitflora.
Application
Pseudomonas CN-Selektivergänzung ist ein Additiv für die Herstellung von Pseudomonas CN-Selektivagar zum Nachweis und Zählen von Pseudomonas aeruginosa in Wasser unter Anwendung der Membranfiltertechnik.
Analysis Note
Rückgewinnung auf Testmedium
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
≥ 70 %
- Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063): ≤ 0,01 %
- Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097): ≤ 0,01 %
- Proteus mirabilis ATCC 14153: ≤ 0,01 %
- Providencia rustigianii ATCC 13159: ≤ 0,01 %
Kolonien (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): grünlich
Wachstum (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): gehemmt
Inkubation: 44 h; 35 °C; aerob.
Referenz: Blutagar (24 h.; 30 °C; aerob).
Der Zusatz wurde geprüft in Pseudomonas Selektiv-Agar (Basis) Art.-Nr. 1.07620.
Other Notes
Ersetzt: 1.07624.0001
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.076271.008881.00071
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Clostridium spp.
suitability
Campylobacter spp.
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
solubility
63 g/L
solubility
26.6 g/L
solubility
83 g/L
solubility
40 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3