Fortfahren mit
1.07627
Pseudomonas-CFC-Selektivergänzung
for Pseudomonas spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Pseudomonas CFC Selective Agar
Synonym(e):
Pseudomonas-Selektivergänzung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 x 1 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
€ 223,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
composition
Cephalothin, 25 mg per vial , Cetrimide, 5 mg per vial , Fucidin, 5 mg per vial
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.2-6.8 (20 °C, 26.2 g/L in H2O)
solubility
26.6 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with Pseudomonas CFC/CN agar (base) acc. ISO 13720 and ISO 16266 (1.07620)
storage temp.
2-8°C
suitability
Pseudomonas spp.
General description
Die Pseudomonas-CFC-Selektivergänzung ist eine Mischung aus 3 verschiedenen Inhibitoren in lyophilisierter Form. Cetrimid, Fucidin und Cephalothin hemmen die begleitende grampositive und gramnegative Flora.
Application
Pseudomonas CFC-Selektivergänzung ist ein Additiv für die Herstellung von Pseudomonas CFC-Selektivagar zum Nachweis und Zählen von Pseudomonas spp. in Lebensmitteln und Tierfutter.
Analysis Note
Wiederfindung auf Testmedium
– Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
≥ 70 %
– Pseudomonas putida ATCC 12633 (WDCM 00117): ≥ 70 %
– Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115): ≥ 70 %
– Pseudomonas fragi ATCC 27362: ≥ 70 %
– Pseudomonas fragi ATCC 4973 (WDCM 00116): ≥ 70 %
– Burkholderia cepacia ATCC 17759: ≥ 70 %
– Proteus mirabilis ATCC 14153: ≤ 0,01 %
– Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): ≤ 0,01 %
Kolonien
– Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
grünlich
– Pseudomonas putida ATCC 12633 (WDCM 00117): grünlich
– Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115): grünlich
– Pseudomonas fragi ATCC 27362: milchig
– Pseudomonas fragi ATCC 4973 (WDCM 00116): milchig
– Burkholderia cepacia ATCC 17759: milchig
Inkubation: 44 h; 25 °C; aerob;
Referenz: Blut-Agar (24–48 h; 30 °C, aerob).
Die Ergänzung wurde in Pseudomonas Selektiv-Agar (Basis) Art.-Nr. 1.07620 geprüft.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.076241.000711.03880
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
liquid (vial)
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Campylobacter spp.
suitability
selective for bacteria: Yersinia Y. enterocolitica
solubility
26.6 g/L
solubility
63 g/L
solubility
40 g/L
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107627001004027269168780