Fortfahren mit
1.00888
Clostridium perfringens Selektiv-Supplement
For the preparation of TSC Agar, For the enumeration of Clostridium perfringens
Synonym(e):
Clostridium perfringens-Ergänzung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 303,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
€ 303,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
83 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with TSC agar (Base) (1.11972)
storage temp.
2-8°C
suitability
Clostridium spp.
General description
Das Clostridium perfringens Selektiv-Supplement enthält das Antibiotikum D-Cycloserine, das die bakterielle Begleitflora hemmt und bewirkt, dass die entstehenden Kolonien kleiner bleiben. Es reduziert zudem die Diffusion und die störende Schwärzung um die Clostridium perfringens-Kolonien. 4-Methylumbelliferylphosphat (MUP) ist ein fluorogenes Substrat für die alkalische und saure Phosphatase. Die saure Phosphatase ist ein hochspezifischer Indikator für Clostridium perfringens und spaltet das fluorogene Substrat MUP. Die Fluoreszenz des entstehenden Produkts, 4-Methylumbelliferon, kann in langwelligem UV-Licht identifiziert werden, was auf die Anwesenheit von Clostridium perfringens schließen lässt.
Application
Das Clostridium perfringens Selektiv-Supplement wird zur Anreicherung von TSC-Agar (Basis) bei der Auszählung von Clostridium perfringens in Lebensmitteln und anderen Materialien verwendet.
Other Notes
Ersetzt: 1008880017
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)