Fortfahren mit
1.07214
Meat Peptone for Biotechnology and Microbiology
Enzymatically Digested Granulated, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Fleisch, Pepton aus Fleisch (pankreatischer Verdau), granuliert
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
293-426-3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pepton aus Fleisch, pancreatic digest, granulated, suitable for microbiology
biological source
animal
Quality Level
sterilization compatibility
autoclavable compatible
assay
11.0-14.0% amino-nitrogen basis (purity)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 2.5 kg
technique(s)
microbiological culture: suitable (used in media preparation)
pH
6.5-7.5 (5%)
solubility
1500 g/L
bulk density
290 kg/m3
application(s)
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for
General description
Pepton aus Fleisch wird in der industriellen Mikrobiologie als Nährstoffquelle für das Wachstum von Mikroorganismen in großvolumigen Fermentationsverfahren eingesetzt. Pepton aus Fleisch, auch als pepsinverdautes Pepton bezeichnet, ist ein wasserlösliches Proteinhydrolysat, das bei der pankreatischen Verdauung von Fleisch gewonnen wird. Es wird als Nährstoffquelle in mikrobiellen Kulturmedien verwendet. Es stellt ein breites Spektrum von Nährstoffen wie Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien und Peptiden bereit, die das Wachstum unterschiedlichster Mikroorganismen unterstützen. Es eignet sich vor allem für die Kultivierung von anspruchsvollen und heterotrophen Mikroben, die komplexe Nährstoffquellen erfordern.
Application
Pepton aus Fleisch ist ein häufiger Bestandteil vieler mikrobieller Nährmedien zum Kultivieren und Identifizieren von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen aus verschiedenen pharmazeutischen, Umwelt-, und Lebensmittel- und Getränkeproben. Durch seinen hohen Schwefelgehalt ist Fleischpepton für den Nachweis von Bakterien geeignet, die Schwefelwasserstoff produzieren.
Features and Benefits
Unsere granulierten Medien sind:
  • Sicherer: Das Einatmen von toxischen und allergenen Substanzen ist signifikant verringert und führt zu weniger allergischen Reaktionen. Arbeitsgeräte und Umgebung werden weniger kontaminiert.
  • Genau: Keine Komponententrennung und kein Verklumpen, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen, was ein einheitliches Produkt mit höherer Leistungsgenauigkeit gewährleistet
  • Schnell: Rasches und gleichmäßiges Auflösen in Wasser
  • Einfacher: Einfacheres Handhaben und Abwiegen aufgrund der besseren Rieseleigenschaften. Die Medien kleben nicht in der Flasche oder im Behälter fest.
  • Zuverlässig: Homogene Verteilung der Inhaltsstoffe garantiert eine hohe Reproduzierbarkeit auch dann, wenn nur kleine Mengen an Medium verwendet werden.
Analysis Note
Aussehen: Leicht bräunlich-gelbliches Granulat.
Identität (NIR): entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 6,5–7,5
Gesamtstickstoff (N) (Kjeldahl): 11,0–14,0 %
Aminostickstoff (als N): 3,4–5,0 %
Nitrit (NO₂): entspricht
Sulfatasche (800 °C): ≤ 17,0 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 6,0 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
912498296270175
technique(s)
microbiological culture: suitable (used in media preparation)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
biological source
animal
biological source
bovine heart
biological source
Porcine pancreas, bovine heart (
)
biological source
bovine skeletal muscle
assay
11.0-14.0% amino-nitrogen basis (purity)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
solubility
1500 g/L
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light-brown)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepton aus Fleisch
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c