Fortfahren mit
70175
Pepton aus Fleisch, enzymatisch verdaut
suitable for microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Rinderfleisch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,20
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
293-426-3
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
42040102
€ 61,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine skeletal muscle
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
impurities
≥10% total nitrogen (N), ≥3% amino N
ign. residue
≤12%
loss
≤6% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
Clostridium spp., Corynebacterium spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp.
General description
A specialized peptone prepared by the enzymatic digestion of selected fresh meat which can be used in media for the production of bacterial toxins from organisms such as Corynebacterium diphtheriae, Staphylococci, Clostridiae, and Salmonellae.
Application
Peptone from meat, enzymatic digest has been used:
  • to culture Candida albicans[1]
  • to study its effects on canonical and non-canonical receptors of glucagon-like peptide 1 (GLP1) in human colon tissue in different ex vivo models[2]
  • as a component of the nutrient broth (NB) to study its efficacy against pathogen resistance in grapevine plants[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
829621.072241.07214
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable (used in media preparation)
biological source
bovine skeletal muscle
biological source
Porcine pancreas, bovine heart (
)
biological source
animal
biological source
animal
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
6.5-7.5 (5%)
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
solubility
1500 g/L
solubility
1500 g/L
form
powder
form
powder
form
medium granules
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)