Fortfahren mit
1.07203
Zertifizierte sek. Standard-Referenz-Pufferlösung
di-sodium tetraborate decahydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 9.180 (25°C) Certipur®
Synonym(e):
Dinatriumtetraborat-Decahydrat-Pufferlösung, Zertifizierte Sekundärpufferlösung, pH 9,2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 x 100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
agency
complies with DIN 19266
product line
Certipur®
pH
9.2 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die zertifizierte sekundäre Standard-Referenz-Pufferlösung (Dinatriumtetraborat-Decahydrat) wird gravimetrisch aus hochqualitativem Natriumborat in hochreinem Wasser hergestellt. Ihr pH-Wert wird durch Differenzialpotentiometrie mit zwei Platin-Wasserstoff-Elektroden gegen zertifizierte Primärreferenzmaterialien von NIST und PTB gemessen. Die Messung des pH-Werts erfolgt mittels 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268 gegenüber zertifizierten primären Referenzstandards nach DIN 19266.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Die Pufferlösung kann zur Kalibrierung, Qualifizierung und Überwachung von pH-Messinstrumenten sowie als Kontrolle zur Prüfung anderer Pufferlösungen verwendet werden.
Features and Benefits
  • Erhältlich als Lösung in einer fest verschlossenen 100-mL-Plastikflasche.
  • Unterliegt ausführlichen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Guide 35.
  • Relevante Informationen auf dem Produktetikett einschließlich Auftragsnummer, Produktbeschreibung, Chargennummer, Verfalldatum und Sicherheitsdaten gemäß ISO-Guide 34.
  • Wird für ein wirksames Qualitätsmanagementsystem von einem umfassenden und chargenspezifischen Analysenzertifikat (CoA) begleitet.
  • In einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 zertifizierten Labor gemessen und qualifiziert.
  • Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien der NIST und die primär zertifizierten Referenzstandards der PTB.
Analysis Note
pH-Wert: 9,180–9,186
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.072021.072051.07204
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
bp
100 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1330-43-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107203010504022536750163