Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Zertifizierte sek. Standard-Referenz-Pufferlösung
Products
Marke
Supelco (5)
Produktreihe
Agentur
Format
Chemische Zusammensetzung
Qualitätsstufe
Anwendung
Referenzmaterialtyp
Sonderqualität
certified reference material (4)
Produkte filtern
Showing 1-5 of 5
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
1.07204
Zertifizierte sek. Standard-Referenz-Pufferlösung,
potassium tetraoxalate dihydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 1.67₉ (25°C) Certipur
®
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
1.07202
Zertifizierte sek. Standard-Referenz-Pufferlösung,
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 6.86 (25 °C), Certipur
®
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
1.07203
Zertifizierte sek. Standard-Referenz-Pufferlösung,
di-sodium tetraborate decahydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 9.18₀ (25°C) Certipur
®
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
1.07200
Zertifizierte sek. Standard-Referenz-Pufferlösung,
potassium hydrogen phthalate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH (S) = 4.00
5
(25°C) Certipur
®
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
1.07205
Zertifizierte sek. Standard-Referenz-Pufferlösung,
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 7.41 (25 °C), Certipur