Fortfahren mit
1.07204
Zertifizierte sek. Standard-Referenz-Pufferlösung
potassium tetraoxalate dihydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 1.679 (25°C) Certipur®
Synonym(e):
Kaliumtetraoxalat-Dihydrat-Pufferlösung, Zertifizierte Sekundärpufferlösung, pH 1,7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 x 100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
agency
complies with DIN 19266
product line
Certipur®
pH
1.7 (25 °C in H2O)
density
1.003 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die zertifizierte sekundäre Standard-Referenz-Pufferlösung aus Kaliumtetraoxalat-Dihydrat wird gravimetrisch mit hochwertigem Salz in hochreinem Wasser hergestellt. Ihr pH-Wert wird durch Differenzialpotentiometrie mit zwei Platin-Wasserstoff-Elektroden gegen zertifizierte Primärreferenzmaterialien von NIST und PTB gemessen. Die Messung des pH-Werts erfolgt mittels 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268 gegenüber zertifizierten primären Referenzstandards nach DIN 19266.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Die Lösung kann zur Kalibrierung, Qualifizierung und Überwachung von pH-Messinstrumenten und als Kontrolle für das Testen anderer Pufferlösungen verwendet werden.
Features and Benefits
  • In einer sicheren, hochdichten 100-mL-Kunststoffflasche in Lösungsform erhältlich.
  • Das Produkt wird nach ISO-Guide 35 stringenten Stabilitätsstudien unterzogen.
  • Das Produktetikett richtet sich nach ISO-Guide 31 und enthält Informationen über Bestellnummer, Artikelbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum.
  • Beinhaltet für ein effektives Qualitätsmanagementsystem ein ausführliches und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA).
  • In einem nach ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert.
  • Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien des NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB.
Analysis Note
pH-Wert: 1,674–1,683
Die vollständigen Daten sind auf der beigefügten Bescheinigung aufgeführt
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.072001.072051.07202
format
mixture
format
-
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
-
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pH
1.7 (25 °C in H2O)
pH
-
pH
7.41 (25 °C)
pH
6.86 (25 °C)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107204010504022536750170