Fortfahren mit
1.07202
Zertifizierte sek. Standard-Referenz-Pufferlösung
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 6.86 (25 °C), Certipur®
Synonym(e):
Zertifizierte Sekundärpufferlösung, pH 6,86
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 x 100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
€ 145,35
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
€ 145,35
Listenpreis€ 171,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
complies with DIN 19266
product line
Certipur®
composition
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate
pH
6.86 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die zertifizierte Sekundärstandardreferenzpufferlösung (Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat) wird mit hochwertigen Reagenzien in hochreinem Wasser gravimetrisch hergestellt. Ihr pH-Wert wird durch Differenzialpotentiometrie mit zwei Platin-Wasserstoff-Elektroden gegen zertifizierte Primärreferenzmaterialien von NIST und PTB gemessen. Die Qualifizierung erfolgt mittels 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268 gegenüber zertifizierten primären Referenzstandards nach DIN 19266.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Die Pufferlösung kann zur Kalibrierung, Quantifizierung und Überwachung von pH-Messinstrumenten und als Kontrolle zum Prüfen anderer Pufferlösungen eingesetzt werden.
Features and Benefits
  • In einer versiegelten 100-ml-Flasche aus hochdichtem Kunststoff erhältlich.
  • Wurde eingängigen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Richtlinie 35 unterzogen.
  • Auf dem Produktetikett stehen relevante Informationen zu Bestellnummer, Produktbeschreibung, Chargennummer, Verfallsdatum und Sicherheitsdaten gemäß ISO-Richtlinie 31.
  • Wird für ein wirksames Qualitätsmanagementsystem von einem umfassenden und chargenspezifischen Analysenzertifikat (CoA) begleitet
  • In einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert
  • Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien der NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB
Analysis Note
pH-Wert: 6,861–6,867
Für vollständige Daten siehe beiliegendes Zertifikat
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.072031.072001.07205
format
mixture
format
mixture
format
-
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
-
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pH
6.86 (25 °C)
pH
9.2 (25 °C in H2O)
pH
-
pH
7.41 (25 °C)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107202010504022536750156