Fortfahren mit
1.07200
Zertifizierte sek. Standard-Referenz-Pufferlösung
potassium hydrogen phthalate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH (S) = 4.005 (25°C) Certipur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 x 100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
storage temp.
15-25°C
General description
Die zertifizierte Sekundärstandardreferenzpufferlösung aus Kaliumhydrogenphthalat wird mit einem hochwertigen Reagenz in hochreinem Wasser gravimetrisch hergestellt. Ihr pH-Wert wird durch Differenzialpotentiometrie mit zwei Platin-Wasserstoff-Elektroden gegen zertifizierte Primärreferenzmaterialien von NIST und PTB gemessen. Die Qualifizierung des pH-Werts erfolgt mittels 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268 gegenüber zertifizierten primären Referenzstandards nach DIN 19266.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie Ihr Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Die Pufferlösung wird zur Kalibrierung, Quantifizierung und Überwachung von pH-Messinstrumenten und als Kontrolle zum Prüfen anderer Pufferlösungen eingesetzt.
Features and Benefits
  • Erhältlich als Lösung in einer manipulationssicheren 100-ml-Flasche aus Kunststoff
  • Wurde eingängigen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Richtlinie 35 unterzogen.
  • Auf dem Produktetikett stehen relevante Informationen zu Bestellnummer, Produktbeschreibung, Chargennummer, Verfallsdatum und Sicherheitsdaten gemäß ISO-Richtlinie 31.
  • Wird für ein wirksames Qualitätsmanagementsystem von einem umfassenden und chargenspezifischen Analysenzertifikat (CoA) begleitet
  • In einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert
  • Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien der NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB
Analysis Note
pH-Wert: 4,005–4,011
Die vollständigen Daten finden Sie im beigefügten Zertifikat
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.072041.072021.07205
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
100-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
317276-250ML04061826691786
317276-5ML04061836684303
317276-1L04061826691779
10907-230KG04061836698508
10907-25KG04061836681890
10907-1KG04061838687838
107200010504022536748641