Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
solubility
212.5 g/L
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) parenterals | application(s) electroplating | application(s) - |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency BP, JP, NF, Ph. Eur. | agency - | agency reag. ISO, suitable for SM 2310, suitable for SM 2320, suitable for SM 4500 - NH3 |
| form solid | form - | form powder | form powder |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line EMSURE® |
| solubility 212.5 g/L | solubility - | solubility soluble 217 g/L at 20 °C (completely) | solubility 212.5 g/L |
| density 2.53 g/cm3 at 20 °C | density 2.53 g/cm3 at 20 °C | density - | density 2.53 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumcarbonat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B60428-500G | 04061832675244 |
| B60428-1KG | 04061826004517 |
| B60428-100G | 04061833434437 |
| 1063989052 | 04022536983561 |
| 1063985000 | 04022536076065 |
| 1063989029 | 04022536935690 |
| 1063989501 | 04065272583589 |
| 1063981000 | 04022536076041 |
| 1063989013 | 04027269174446 |
| 1063989500 | 04022536532349 |
| 1063980001 | 04027269279837 |