Fortfahren mit
451614
Natriumcarbonat
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,30
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 436,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-838-8
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
Solubility:
soluble 217 g/L at 20 °C (completely)
€ 93,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: sodium
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
851 °C (lit.)
solubility
soluble 217 g/L at 20 °C (completely)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Application
Natriumcarbonat kann als Folgendes verwendet werden:
  • Poreninduktionsmittel für die Synthese von Fe-basierten Sauerstoffreduktionskatalysatoren.
  • Als alkalisches, festes Sorptionsmittel zum Einfangen von CO2 in Abgasen.
  • Als Vorläufer für die Synthese von stark magnesiumhaltigen Calciten in der reinen Phase.
Es kann auch zum Modifizieren der internen Struktur des ZSM-5-Katalysators zum Einleiten von Methanol in Benzinreaktionen eingesetzt werden.
Biochem/physiol Actions
Pufferbestandteil, kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
22348471363NIST2192A
description
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
description
ACS reagent (primary standard), anhydrous, 99.95-100.05% dry basis
description
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
description
NIST® SRM® 2192a, pD Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
solubility
soluble 217 g/L at 20 °C (completely)
solubility
-
solubility
-
solubility
acetone: insoluble, alcohol: insoluble, glycerol: soluble, H2O: soluble 7.1% at 0 °C
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.95-100.05% dry basis
assay
>99.5%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
anhydrous
grade
ACS reagent (primary standard), anhydrous
grade
reference material
grade
certified reference material
mp
851 °C (lit.)
mp
851 °C (lit.)
mp
851 °C (lit.)
mp
851 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumcarbonat
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Good day, I would like to inquire whether 451614 Sodium Carbonate anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis, complies with NIST or any international standard such as ISO 17025 or ISO 17034. Thank you.
    1 answer
    1. Unfortunately, this high-purity reagent is not tested according to any agency specifications and does not meet any specific industry standards. The product is intended for research use only and not an ISO certified item or a Certified Reference Material.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf