Fortfahren mit
1.37014
Natriumcarbonat
anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,NF
Synonym(e):
wasserfreie Soda, Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,60
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
12 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
3 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 750,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
EC Index Number:
207-838-8
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
MDL number:
€ 80,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
potency
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1100 kg/m3
application(s)
parenterals
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung der MQ-500-Anforderungen des
M-Clarity-Programms.Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Die Pufferqualität ist ausschlaggebend für die erfolgreiche Ausführung biopharmazeutischer Prozesse, da Puffer in nahezu jedem Produktionsschritt zum Einsatz kommen.
Unser umfangreiches Portfolio an Puffermaterialien, die unter Verwendung der entsprechenden Kontrollen hergestellt werden, ist auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Biochem/physiol Actions
Pufferbestandteil, kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.063981.063931.02405
application(s)
parenterals
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, NF, JP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur., reag. USP
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMSURE®
product line
Certipur®
bulk density
1100 kg/m3
bulk density
-
bulk density
1100 kg/m3
bulk density
1100 kg/m3
potency
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumcarbonat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.