Fortfahren mit
1.06392
Natriumcarbonat
anhydrous for analysis EMSURE® ISO
Synonym(e):
wasserfreie Soda, Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,40
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
207-838-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
Assay:
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Form:
powder
Solubility:
212.5 g/L
€ 68,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
reag. ISO, suitable for SM 2310, suitable for SM 2320, suitable for SM 4500 - NH3
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% dry basis (acidimetric)
form
powder
potency
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
solubility
212.5 g/L
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, silicate (as SiO2): ≤0.002%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.001%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.0005%, N: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Erhöhung des Carbonatgehalts von Hydroxylapatiten: Natriumcarbonat ist entscheidend für die Synthese von carbonatsubstituierten Hydroxylapatiten, die wichtige Knochenersatz- und Zahnpflegematerialien sind. Die jüngste Forschung konzentriert sich auf die Maximierung des Carbonatgehalts in diesen Materialien und unterstreicht die Rolle von Natriumcarbonat bei der Verbesserung der strukturellen und funktionellen Materialeigenschaften (Nowicki et al., Journal of Solid State Chemistry, 2021).
Biochem/physiol Actions
Pufferbestandteil, kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch; berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 99,9 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Silikat (als SiO₂): ≤ 0,002 %
Gesamtschwefel (als SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Trocknungsverlust (300 °C): ≤ 1,0 %
Entspricht ISO
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.370141.06398791768
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥99.9% dry basis (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
≥99.5%
solubility
212.5 g/L
solubility
-
solubility
212.5 g/L
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
100
mp
851 °C (lit.)
mp
851 °C (lit.)
mp
851 °C (lit.)
mp
851 °C (lit.)
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumcarbonat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf