Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 160,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
form
solid
potency
4500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.4 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
126 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
69.9 °C
bulk density
1300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[La](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChI key
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Preparation of La-TiO2/Bentonite and Its Photodegradation Properties to Cyanide: In dieser Studie wird die Anwendung von Lanthannitrat-Hexahydrat bei der Synthese von La-TiO2/Bentonit-Verbundmaterialien und ihre Wirksamkeit beim Photoabbau von Zyanid untersucht. Dabei wird eine mögliche Anwendung in Schadstoffentfernungsverfahren hervorgehoben (Wang Q et al., 2016).
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Ce (Cer): ≤ 0,03 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| mp 69.9 °C | mp 89 °C (for the hexahydrate) | mp 89 °C (for the hexahydrate) | mp 91 °C (Elimination of water of crystallisation) |
| pH 3.4 (25 °C, 50 g/L in H2O) | pH 5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O) | pH 5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O) | pH 5 (25 °C, 100 g/L in H2O) |
| description for inorganic trace analysis | description for inorganic trace analysis | description - | description for inorganic trace analysis |
| bulk density 1300 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density 900 kg/m3 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1053260100 | 04022536063232 |