Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 669,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Mg(NO3)2 · 6 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-826-7
NACRES:
NB.21
Assay:
99.99%
Form:
solid
Solubility:
420 g/L
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
potency
5440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
89 °C (for the hexahydrate)
solubility
420 g/L
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Enhanced bone tissue regeneration via bioactive electrospun fibrous composite coated titanium orthopedic implant: Diese Studie untersucht die Anwendung von Magnesiumnitrat-Hexahydrat in bioaktiven Beschichtungen auf Titanimplantaten zur Förderung der Knochenregeneration und unterstreicht die Rolle des Materials bei der Verbesserung der Biokompatibilität und Osteokonduktivität (Song et al., 2021).
- Printing Composites with Salt Hydrate Phase Change Materials for Thermal Energy Storage: Magnesiumnitrat-Hexahydrat wird als Phasenübergangsmaterial in Verbundstrukturen für die thermische Energiespeicherung verwendet und demonstriert damit seinen Nutzen in nachhaltigen Energietechnologien (Lak et al., 2023).
- Micro solid phase extraction of parabens from breast milk samples using Mg-Al layered double hydroxide functionalized partially reduced graphene oxide nanocomposite: Diese Forschungsarbeit zeigt die Verwendung von Magnesiumnitrat-Hexahydrat bei der Synthese von fortschrittlichen Materialien für Umweltanalyse und Arbeitsschutz (Manouchehri et al., 2020).
- Fabrication of substituted hydroxyapatite-starch-clay bio-composite coated titanium implant for new bone formation: Die Integration von Magnesiumnitrat-Hexahydrat in Bioverbundstoffe hilft bei der Entwicklung von Beschichtungen für Titanimplantate, die die Knochenneubildung unterstützen, und unterstreicht damit seine Bedeutung für medizinische Anwendungen (Prabakaran et al., 2021).
- A thixotropic supramolecular metallogel with a 2D sheet morphology: iodine sequestration and column based dye separation: Magnesiumnitrat-Hexahydrat trägt zu den Eigenschaften von Metallogelen bei, die zur Bindung von Schadstoffen eingesetzt werden, und spielt so eine Rolle bei Umweltsanierungsanwendungen (Alam und Sarma, 2020).
Analysis Note
Reinheit (metallbezogen): ≥ 99,99 %
Gehalt (komplexometrisch, berechnet als Hexahydrat): ≥ 99,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 2 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 10,0 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,010 ppm
Ba (Barium): ≤ 5,0 ppm
Bi (Bismut): ≤ 0,005 ppm
Ca (Calcium): ≤ 5,00 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,005 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,050 ppm
K (Kalium): ≤ 1,0 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,010 ppm
Li (Lithium): ≤ 1,0 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,050 ppm
Na (Natrium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,005 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,005 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0,010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0,010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 1,00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,050 ppm
Gehalt (komplexometrisch, berechnet als Hexahydrat): ≥ 99,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 2 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 10,0 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,010 ppm
Ba (Barium): ≤ 5,0 ppm
Bi (Bismut): ≤ 0,005 ppm
Ca (Calcium): ≤ 5,00 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,005 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,050 ppm
K (Kalium): ≤ 1,0 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,010 ppm
Li (Lithium): ≤ 1,0 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,050 ppm
Na (Natrium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,005 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,005 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0,010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0,010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 1,00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,050 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumnitrat-Hexahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?