Fortfahren mit
1.05853
Magnesiumnitrat-Hexahydrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Magnesiumnitrat-Hexahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,30
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.360,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Mg(NO3)2 · 6 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-826-7
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32129211
Assay:
99.0-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
420 g/L
€ 83,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
5440 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
89 °C (for the hexahydrate)
solubility
420 g/L
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.005%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.001%, Na: ≤0.0005%, Sr: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Understanding the Roles of Excipients in Moisture Management in Solid Dosage Forms: In dieser Studie wird die Rolle verschiedener Hilfsstoffe, darunter Magnesiumnitrat-Hexahydrat, beim Feuchtigkeitsmanagement in festen Darreichungsformen untersucht und ihre Bedeutung für pharmazeutische Formulierungen hervorgehoben (Veronica et al., 2024).
  • Printing Composites with Salt Hydrate Phase Change Materials for Thermal Energy Storage: In dieser Forschungsarbeit wird die Verwendung von Magnesiumnitrat-Hexahydrat als Phasenübergangsmaterial im Verbunddruck für Wärmespeicheranwendungen untersucht und seine Wirksamkeit bei der Verbesserung der Energiespeichereffizienz nachgewiesen (Lak et al., 2023).
  • How do layered double hydroxides evolve. First in situ insights into their synthesis processes.: Die Studie bietet In-situ-Einblicke in die Syntheseprozesse von geschichteten Doppelhydroxiden, wobei Magnesiumnitrat-Hexahydrat als Schlüsselreagenz bei der Bildung und Entwicklung dieser Materialien verwendet wird (Doungmo et al., 2022).
  • A Wide Bandgap Semiconducting Magnesium Hydrogel: Moisture Harvest, Iodine Sequestration, and Resistive Switching: In dieser Forschungsarbeit wird die Entwicklung eines halbleitenden Magnesium-Hydrogels mit breiter Bandlücke unter Verwendung von Magnesiumnitrat-Hexahydrat vorgestellt, das für Anwendungen in den Bereichen Feuchtigkeitsabsorption, Iodabscheidung und Widerstandsschaltung geeignet ist (Alam et al., 2022).
  • Micro solid phase extraction of parabens from breast milk samples using Mg-Al layered double hydroxide functionalized partially reduced graphene oxide nanocomposite: Diese Studie demonstriert die Anwendung von Magnesiumnitrat-Hexahydrat bei der Synthese von mit Mg-Al geschichtetem Doppelhydroxid zur Extraktion von Parabenen aus Brustmilchproben und zeigt seinen Nutzen in der analytischen Chemie (Manouchehri et al., 2020).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): 99,0–102,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 5,0–7,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ba (Barium): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,0005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,001 %
Sr (Strontium): ≤ 0,005 %
Entspricht ACS Ph. Eur.
Other Notes
Ersetzt: MX0060-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumnitrat-Hexahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)