Fortfahren mit
1.12219
Lanthanum(III) chloride heptahydrate
98%, for analysis
Synonym(e):
Lanthan(III)-Chloridheptahydrat 98 %, Lanthantrichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl3La · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.37
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-237-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lanthan(III)-Chloridheptahydrat 98 %, for analysis
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
98%
form
solid
potency
4184 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
91 °C (Elimination of water of crystallisation)
bulk density
900 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[La](Cl)(Cl)Cl.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
InChI key
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Identität (Elementaranalyse): entspricht
Assay (komplexometrisch): ≥ 98 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Pb (Blei): ≤ 0,0001 %
Zn (Zink): ≤ 0,0001 %
Nicht wasserlösliche Anteile: ≤ 0,1 %
Other Notes
Ersetzt: LX0042; LX0042-3
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203521105326211605
description
for analysis
description
99.999% trace metals basis
description
for analysis
description
99.9% trace metals basis
assay
98%
assay
99.999% trace metals basis
assay
-
assay
99.9% trace metals basis
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder, crystals or chunks
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
mp
91 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
91 °C (dec.) (lit.)
mp
69.9 °C
mp
92-93 °C (lit.)
bulk density
900 kg/m3
bulk density
-
bulk density
1300 kg/m3
bulk density
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)