Fortfahren mit
1.04466
Mercury(II) oxide
red, for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Mercury(II) oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HgO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.59
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
244-654-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
0.052 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.12 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.03% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
ign. residue
≤0.025% (substances not reducing by formic acid, as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
>400 °C (decomposition)
solubility
0.052 g/L
density
11.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
3000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.025%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Cd: ≤0.0001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.01%, N: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg]=O
InChI
1S/Hg.O
InChI key
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute hydrochloric acid: ≤ 0.03 %
Chloride (Cl): ≤ 0.025 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Substances not reducing by formic acid (Residue on ignition, as sulfate): ≤ 0.025 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.044801.044211.04428
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
solubility
0.052 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
0.06 g/L
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
vapor pressure
0.12 Pa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
3.0 hPa ( 150 °C)
vapor pressure
0.006 hPa ( 80 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury(II) oxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
21908-53-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104466005004022536051970
104466025004022536051987