Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 174,00 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 349,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
autoignition temp.
>450 °C
reduction residue
≤0.02%
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
density
6.470 g/cm3 at 20 °C
bulk density
670 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, nitrate (NO3-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.005%, Hg+: ≤0.15%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Application
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 0,003 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
Quecksilber(I) (als Hg): ≤ 0,15 %
Reduktionsrückstand: ≤ 0,02 %
Entspricht ACS
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder or crystals | form solid | form solid |
| assay ≥99.0% (complexometric) | assay ≥98% | assay ≥99.0% (complexometric) | assay ≥99.0% dry basis (silver nitrate titration) |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| density 6.470 g/cm3 at 20 °C | density - | density 3.71 g/cm3 at 20 °C | density 6.36 g/cm3 at 25 °C |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.003%, nitrate (NO3-): ≤0.005% | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quecksilber(II)-Sulfat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-35-9
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1044800050 | 04022536052298 |
| 1044800250 | 04022536052304 |