Merck
1.04421
Supelco
Mercury(II) bromide
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Mercury(II) bromide
Größe auswählen
50 G
€ 171,00
250 G
€ 416,00
€ 171,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 171,00
250 G
€ 416,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Br2Hg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
232-169-3
NACRES:
NA.21
€ 171,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
3.0 hPa ( 150 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
40 mg/kg LD50, oral (Rat)
100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Verunreinigungen
≤0.05% Insoluble matter (in methanol)
Rückstand nach Reduktion
≤0.02%
pH-Wert
4.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
322 °C/1013 hPa (sublimed)
mp (Schmelzpunkt)
237 °C
Dichte
6.1 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
1450 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.25%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Hg+2].[Br-].[Br-]
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Influence of halogen bonding interaction on supramolecular assembly of coordination compounds; head-to-tail N···X synthon repetitivity: This study explores the role of halogen bonds in the structural organization of coordination compounds, offering insights into potential applications in molecular engineering and design. The findings could inform chemists about novel strategies for constructing complex molecular architectures using Mercury(II) bromide as a halogen bonding agent (Khavasi HR, Azhdari Tehrani A, 2013).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99.0 %
Unlösliche Anteile (in Methanol): ≤ 0.05 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.25 %
Glührückstand nach Reduktion: ≤ 0.02 %
Entspricht ACS,Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)