Fortfahren mit
1.04428
Quecksilber(II)iodid
red, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Quecksilber(II)-iodid, Quecksilberdiiodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HgI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.40
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-873-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
0.06 g/L
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.006 hPa ( 80 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
form
solid
potency
18 mg/kg LD50, oral (Rat), 75 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.02% Substances not reducing by formic acid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
259 °C
solubility
0.06 g/L
density
6.36 g/cm3 at 25 °C
bulk density
1350 kg/m3
cation traces
Fe: ≤0.001%, Hg+: ≤0.1%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%, soluble mercury salts (as Hg): ≤0.05%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[I-].[I-]
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Cation-Selective and Anion-Controlled Fluorogenic Behaviors of a Benzothiazole-Attached Macrocycle That Correlate with Structural Coordination Modes: In dieser Studie wird das fluorogene Verhalten eines an Benzothiazol gebundenen Makrozyklus untersucht, der kationenselektive und anionenkontrollierte Eigenschaften aufweist. Die Forschungsarbeit beleuchtet die strukturellen Koordinationsmodi, die dieses Verhalten beeinflussen, und gibt Einblicke in die Entwicklung chemischer Sensoren und Analysemethoden, die Quecksilber(II)-iodid als Schlüsselkomponente nutzen. (Ju et al., 2016).
Analysis Note
Gehalt (argentometrisch, getr. Subst.): ≥ 99,0 %
Löslichkeit in Kaliumiodidlösung: entspricht
Lösliche Quecksilbersalze (als Hg): ≤ 0,05 %
Fremde Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Quecksilber (I) (als Hg): ≤ 0,1 %
Mit Ameisensäure nicht reduzierbare Anteile: ≤ 0,02 %
Entspricht ACS, Reag. Ph. Eur.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
221090104420104417
description
red, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
EMPLURA®
description
fine cryst. EMPLURA®
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
assay
99.5-100.5% dry basis (complexometric)
solubility
0.06 g/L
solubility
potassium iodide solution: passes test
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
mp
259 °C
mp
259 °C (lit.)
mp
259 °C
mp
280.7 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quecksilber(II)iodid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7774-29-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)